Merck
733377
Sigma-Aldrich
4-ビニルベンゾシクロブテン
97%
別名:
3-エテニル(ビシクロ[4.2.0]-オクタ-1,3,5-トリエン), VBCB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10
CAS番号:
分子量:
130.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.578
密度
0.962 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=Cc1ccc2CCc2c1
InChI
1S/C10H10/c1-2-8-3-4-9-5-6-10(9)7-8/h2-4,7H,1,5-6H2
InChI Key
DTGDMPJDZKDHEP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
169.0 °F
引火点(℃)
76.1 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
733377-1G:
733377-BULK:
733377-VAR:
試験成績書(COA)