Merck
523933
Sigma-Aldrich
4-tert-ブチルスチレン
contains ≤100 ppm tert-butylcatechol as inhibitor, 93%
別名:
1-tert -Butyl-4-vinylbenzene, p -tert -Butylstyrene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 ML
¥5,740
1 L
¥15,000
¥5,740
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 ML
¥5,740
1 L
¥15,000
About This Item
化学式:
(CH3)3CC6H4CH=CH2
CAS番号:
分子量:
160.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥5,740
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
93%
含みます
≤100 ppm tert-butylcatechol as inhibitor
屈折率
n20/D 1.526 (lit.)
bp
91-92 °C/9 mmHg (lit.)
密度
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C12H16/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)12(2,3)4/h5-9H,1H2,2-4H3
InChI Key
QEDJMOONZLUIMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
523933-250ML:
523933-1L:
523933-BULK:
523933-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)