Merck
69180
Sigma-Aldrich
2-メチルスチレン
≥95.0% (GC)
別名:
2-ビニルトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥21,400
¥21,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥21,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10
CAS番号:
分子量:
118.18
Beilstein:
1901764
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥21,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.543
bp
169-171 °C
密度
0.914 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccccc1C=C
InChI
1S/C9H10/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h3-7H,1H2,2H3
InChI Key
NVZWEEGUWXZOKI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
69180-5ML:
69180-BULK:
69180-VAR:
69180-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
T Kühler
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 14(5), 417-428 (1984-05-01)
N-Acetyl-L-cysteine was reacted with 2-(2-, 3-, or 4-methylphenyl)-oxiranes to give mixtures of the two possible regio isomers N-acetyl-S-[1-(2-, 3-, or 4-methylphenyl)-2-hydroxyethyl]-L-cysteine and N-acetyl-S-[2-(2-, 3-, or 4-methylphenyl)-2-hydroxyethyl]-L-cysteine, respectively. These were isolated in pure form by h.p.l.c.. The diastereomers were characterized by
Yasuhito Suzuki et al.
Forensic science international, 278, 228-239 (2017-08-02)
Various autopsy findings are used for the diagnosis of burning death, including inhalation injury, soot in the respiratory tract, vital reaction, blood carboxyhemoglobin (COHb), and blood cyanide. However, not all findings are necessarily complete, and autopsy diagnosis can be difficult