Merck
282367
Sigma-Aldrich
(1S,2S,3R,5S)-(+)-ピナンジオール
99%
別名:
(+)-2-ヒドロキシイソピノカンフェオール, (1S,2S,3R,5S)-2,3-ピナンジオール, (1S,2S,3R,5S)-2,6,6-トリメチルビシクロ[3.1.1]ヘプタン-2,3-ジオール, [1S-(1α,2α,3α,5α)]-2,6,6-トリメチルビシクロ[3.1.1]ヘプタン-2,3-ジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥6,211
5 G
¥58,700
100 G
お問い合わせ
1 KG
お問い合わせ
¥6,211
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥6,211
5 G
¥58,700
100 G
お問い合わせ
1 KG
お問い合わせ
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O2
CAS番号:
分子量:
170.25
Beilstein:
1853591
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,211
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +8.5°, c = 6.5 in toluene
光学純度
ee: 99% (GLC)
mp
57-59 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC1(C)C2C[C@@H](O)[C@@](C)(O)C1C2
InChI
1S/C10H18O2/c1-9(2)6-4-7(9)10(3,12)8(11)5-6/h6-8,11-12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,8+,10-/m0/s1
InChI Key
MOILFCKRQFQVFS-OORONAJNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(1S,2S,3R,5S)-(+)-ピナンジオールは、ホモキラルα-ヒドロキシケトン[1]の合成およびプロリンボロン酸エステルの分割においてキラル試薬として使用できます。[2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
282367-5G:
282367-1G:
282367-100G:
282367-BULK:
282367-VAR:
282367-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Ricardo Lira et al.
Organic letters, 9(21), 4315-4318 (2007-09-18)
syn-beta-Hydroxyallylsilanes of general structure 11 and 28 are prepared in 50-86% yield and 91-95% ee (for aliphatic aldehydes; 50% ee for benzaldehyde) via the BF(3).Et(2)O-promoted gamma-silylallylboration reactions, using reagents 14 and 15.
The efficient synthesis and simple resolution of a prolineboronate ester suitable for enzyme-inhibition studies
Terence A.K, et al.
Tetrahedron, 49, 5, 1009-1016 (1993)
Selective oxidation of optically active sec,sec-1,2-diols by dioxiranes. A practical method for the synthesis of homochiral .alpha.-hydroxy ketones in high optical purity
Lucia D'Accolti, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 14, 3600-3601 (1993)