アッセイ
99%
mp
195 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CC(C)(CS(O)(=O)=O)NC(=O)C=C
InChI
1S/C7H13NO4S/c1-4-6(9)8-7(2,3)5-13(10,11)12/h4H,1,5H2,2-3H3,(H,8,9)(H,10,11,12)
InChI Key
XHZPRMZZQOIPDS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 組織工学、薬物送達、抗菌および防汚材料などの生物医学的用途の可能性のある両性高分子電解質ヒドロゲルの合成。
- 燃料電池用途を目的とした細菌セルロース膜のグラフト。AMPSは、細菌セルロース膜のプロトン伝導および燃料電池の用途を改善する可能性があります。
- 高吸収性ヒドロゲルの調製。AMPSの存在は、廃水処理、創傷治癒医療機器、農業などの用途に重要な高吸収性を強化します。
- 超コンデンサ用途の電気化学的特性が増強された両性高分子電解質の形成。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
282731-1KG:
282731-5G:
282731-VAR:
282731-250G:
282731-BULK:
試験成績書(COA)