Merck
691194
Sigma-Aldrich
trans-1-ヨード-1-オクテン
≥95.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15I
CAS番号:
分子量:
238.11
Beilstein:
2346520
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.502
官能基
alkyl halide
iodo
SMILES記法
CCCCCC\C=C\I
InChI
1S/C8H15I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h7-8H,2-6H2,1H3/b8-7+
InChI Key
SJZDDNSUIVLYIN-BQYQJAHWSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
691194-BULK:
691194-1G:4548173998084
691194-5G:4548173998091
691194-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)