蒸気圧
14.46 psi ( 55 °C)
3.67 psi ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
54-55 °C (lit.)
密度
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1CC=CO1
InChI
1S/C4H6O/c1-2-4-5-3-1/h1,3H,2,4H2
InChI Key
JKTCBAGSMQIFNL-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-11.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-24 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
200018-BULK:
200018-1L:
200018-100ML:
200018-5ML:
200018-500ML:
200018-20L:
200018-VAR:
試験成績書(COA)