Merck
275743
Sigma-Aldrich
2,5-Di-tert-butylnitrobenzene
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3C]2C6H3NO2
CAS番号:
分子量:
235.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
88-90 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc(c(c1)[N+]([O-])=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H21NO2/c1-13(2,3)10-7-8-11(14(4,5)6)12(9-10)15(16)17/h7-9H,1-6H3
InChI Key
LXBUSXRSPLOXCP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,5-Di-tert-butylnitrobenzene may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
275743-100G:
275743-25G:
275743-VAR:
275743-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)