Merck
271578
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチル-p-フェニレンジアミン 一塩酸塩
99%
別名:
4-(ジメチルアミノ)アニリン 一塩酸塩, 4-アミノ-N,N-ジメチルアニリン 一塩酸塩, DMPPDA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NC6H4NH2·HCl
CAS番号:
分子量:
172.66
Beilstein:
4546912
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
mp
215 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[H].CN(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2.ClH/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8;/h3-6H,9H2,1-2H3;1H
InChI Key
KTWNIUBGGFBRKH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)