同位体純度
≥99.5 atom % D
品質水準
アッセイ
≥99% (CP)
形状
liquid
含みます
1 % (v/v) TMS
テクニック
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+7
SMILES記法
[2H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
InChI Key
ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Investigation of the feasibility of directly-coupled HPLC-NMR with 2H detection: This research utilizes N,N-Dimethylformamide-d₇ to enhance the capabilities of HPLC-NMR systems, providing a methodological breakthrough for analyzing the metabolism of complex molecules in pharmaceutical sciences. This advancement is critical for the development of new drugs and understanding their metabolic pathways (Farrant RD et al., 1997).
- Deuterium NMR spectroscopy of biofluids for the identification of drug metabolites: Applies N,N-Dimethylformamide-d₇ in deuterium NMR spectroscopy to identify and analyze drug metabolites in biological fluids. This technique provides a high-resolution method for drug testing and toxicological studies, enhancing the accuracy and efficiency of pharmaceutical research (Farrant RD et al., 1993).
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
269905-10G:4548173305653
269905-BULK:
269905-1G-PW:
269905-10G-PW:
269905-VAR:
269905-1G:4548173305660