蒸気圧
3.77 hPa ( 20 °C)
品質水準
形状
liquid
自己発火温度
440 °C
有効性
2800 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.2-16 % (v/v)
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.0050% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
≤0.030% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
bp
152 °C/1013 hPa
mp
-60 °C
転移温度
flash point 58 °C
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
保管温度
no temp limit
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
InChI Key
ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
詳細
アナリシスノート
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O): ≤ 0.050 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Water (NMR, H₂O): ≤ 0.030 %
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
135.5 °F - closed cup
引火点(℃)
57.5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体