Merck
267724
Sigma-Aldrich
ジルコニウム
rod, diam. 6.35 mm, ≥99% trace metals basis
別名:
Zirconium element
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 G
¥10,600
¥10,600
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 G
¥10,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Zr
CAS番号:
分子量:
91.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141751
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥10,600
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99% trace metals basis
フォーム
rod
抵抗性
40 μΩ-cm, 20°C
直径
6.35 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
密度
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChI Key
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
数量
100 g = 50 cm; 20 g = 10 cm
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
267724-100G:
267724-100G-PW:
267724-20G-PW:
267724-20G:
267724-VAR:
267724-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
The enigma of the bilayered zirconia restoration.
Bernard E Keough et al.
Dentistry today, 32(5), 68-68 (2013-06-01)
B Kuter et al.
European journal of paediatric dentistry : official journal of European Academy of Paediatric Dentistry, 14(2), 90-94 (2013-06-14)
The objective of this study was to assess the effect of heat application on the mechanical properties of glass ionomer cements. experimental design. The effect of heat on glass ionomer cements during their setting was evaluated by measuring compressive strength
Removing all-ceramic restorations with lasers.
Jeffrey P Cranska
Dentistry today, 32(6), 101-102 (2013-06-28)
An ideal full-arch tooth replacement option: CAD/CAM zirconia screw-retained implant bridge.
Michael Tischler et al.
Dentistry today, 32(5), 98-102 (2013-06-01)
Gye-Jeong Oh et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(6), 4252-4255 (2013-07-19)
In this study, the effect of transition metal dopants, originally added as colouring agents, on the mechanical properties and biocompatibility of sintered zirconia was investigated. This study confirmed that transition metal dopants could have a slight detrimental effect on the
資料
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.