The dimensions are 50×150 mm (W x L).
サイズを選択してください
アッセイ
99.98% trace metals basis
フォーム
foil
抵抗性
40 μΩ-cm, 20°C
厚さ
0.1 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
密度
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChI Key
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
数量
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
419141-13.8G:
419141-4.6G-PW:
419141-4.6G:
419141-VAR:
419141-1EA-PW:
419141-1EA:
419141-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
コンビナトリアル材料科学は、系統的な探索を通じて画期的な材料を特定し、材料発見を支援します。
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.