アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.521 (lit.)
bp
90-91 °C/46 mmHg (lit.)
mp
−44.5 °C (lit.)
密度
1.178 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C7H5FO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H
InChI Key
ZWDVQMVZZYIAHO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
131.0 °F - closed cup
引火点(℃)
55 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
F4807-VAR:
F4807-BULK:
F4807-100G:
F4807-10G:
試験成績書(COA)