Merck
26475
Sigma-Aldrich
O-(p-Tolyl) chlorothionoformate
≥97.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 ML
¥20,100
¥20,100
出荷可能日2025年3月31日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 ML
¥20,100
About This Item
化学式:
ClC(S)OC6H4CH3
CAS番号:
分子量:
186.66
Beilstein:
1448986
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥20,100
出荷可能日2025年3月31日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥97.0%
屈折率
n20/D 1.573 (lit.)
n20/D 1.573
bp
245 °C (lit.)
50 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
1.225 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(OC(Cl)=S)cc1
InChI
1S/C8H7ClOS/c1-6-2-4-7(5-3-6)10-8(9)11/h2-5H,1H3
InChI Key
UNCAXIZUVRKBMN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
O-(p-Tolyl) chlorothionoformate has been used in the synthesis of:
  • α-L-2′-deoxythreofuranosyl nucleoside analogs[1]
  • alkenes from hindered alcohols[2][3][4]
その他情報
Synthesis of alkenes from hindered alcohols[2][3][4]
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
26475-50ML:
26475-INTR:
26475-BULK:
26475-10ML:
26475-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A.P. Neary et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1090-1090 (1989)
H. Gerlach et al.
Helvetica Chimica Acta, 55, 2277-2277 (1972)
H. Gerlach et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1215-1215 (1972)
Kiran S Toti et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(9), 3704-3713 (2011-06-15)
The synthesis of a series of α-L-2'-deoxythreofuranosyl nucleosides featuring the nucleobases A, T, C and U is described in seven steps from 1,2-O-isopropyledene-α-L-threose, involving a Vorbrüggen coupling and a Barton-McCombie deoxygenation protocol as the key steps. All analogues, including a