アッセイ
97%
mp
274 °C (dec.) (lit.)
溶解性
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, opaque, dark red
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc2NC(=S)Nc2c1
InChI
1S/C7H5N3O2S/c11-10(12)4-1-2-5-6(3-4)9-7(13)8-5/h1-3H,(H2,8,9,13)
InChI Key
YPXQSGWOGQPLQO-UHFFFAOYSA-N
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
263575-5G:
263575-100G:
263575-VAR:
263575-25G:
263575-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック