Merck
210153
Sigma-Aldrich
cycl-イソプロピリデン メチルマロナート
97%
別名:
cycl-Isopropylidene methylmalonate, Methyl Meldrum’s acid, Methylmalonic acid cyclic isopropylidene ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥29,600
¥29,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥29,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10O4
CAS番号:
分子量:
158.15
Beilstein:
124044
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥29,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
111-114 °C (lit.)
官能基
ester
ketal
SMILES記法
CC1C(=O)OC(C)(C)OC1=O
InChI
1S/C7H10O4/c1-4-5(8)10-7(2,3)11-6(4)9/h4H,1-3H3
InChI Key
KJMCAXYHYPDRAV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
X-ray irradiated single crystals of 2,2,5-trimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione have been investigated by electron spin resonance (ESR), electron nuclear double resonance (ENDOR) and electron-electron double resonance (ELDOR) spectra[1].
アプリケーション
2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione was used for trapping the adduct formed during the reaction between alkyl isocyanides and dialkyl acetylenedicarboxylates[2].
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
210153-VAR:
210153-5G:
210153-25G:
210153-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An ESR, ENDOR, and ELDOR study of tunneling rotation of a hindered methyl group in x-irradiated 2, 2, 5-trimethyl-1, 3-dioxane-4, 6-dione crystals.
Geoffroy M, et al.
J. Chem. Phys. , 70(9), 4238-4242 (2008)
Issa Yavari et al.
Molecular diversity, 10(2), 247-250 (2006-06-14)
The adduct produced in the reaction between alkyl isocyanides and dialkyl acetylenedicarboxylates was trapped by 2,2,5-trimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (methyl Meldrum's acid), to afford highly functionalized ketenimines in good yields.