Merck
258717
Sigma-Aldrich
3,4-ジメトキシ-5-ヒドロキシベンズアルデヒド
98%
別名:
5-ヒドロキシベラトルアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥7,080
¥7,080
出荷予定日2025年5月21日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥7,080
About This Item
化学式:
HOC6H2(OCH3)2CHO
CAS番号:
分子量:
182.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,080
出荷予定日2025年5月21日
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
powder
bp
177-180 °C/12 mmHg (lit.)
mp
67-69 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
COc1cc(C=O)cc(O)c1OC
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-8-4-6(5-10)3-7(11)9(8)13-2/h3-5,11H,1-2H3
InChI Key
NVLTWXMZECWWPC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
258717-VAR:
258717-1G:
258717-250MG:
258717-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Timothy J Tschaplinski et al.
Biotechnology for biofuels, 5(1), 71-71 (2012-09-25)
Down-regulation of the caffeic acid 3-O-methyltransferase EC 2.1.1.68 (COMT) gene in the lignin biosynthetic pathway of switchgrass (Panicum virgatum) resulted in cell walls of transgenic plants releasing more constituent sugars after pretreatment by dilute acid and treatment with glycosyl hydrolases
Carsten Höltke et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(20), 7197-7208 (2009-09-22)
The expression and function of endothelin (ET) receptors is abnormal in cardiovascular diseases, tumor progression, and tumor metastasis. In this study, we prepared two [(18)F]-fluorinated derivatives of the non-peptide ET(A) receptor antagonist PD 156707 and evaluated their ET receptor binding