Merck
257842
Sigma-Aldrich
Perfluorodecyl iodide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3(CF2)9I
CAS番号:
分子量:
645.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
bp
195-200 °C (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
InChI
1S/C10F21I/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)32
InChI Key
UDWBMXSQHOHKOI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Perfluorodecyl iodide has been used in preparation of:
  • 3,5-bis(perfluorodecyl)phenylboronic acid, "green" catalyst for the direct amide condensation reaction
  • 3-(perfluorodecyl)prop-1-ene
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
257842-5G:4548173993270
257842-VAR:
257842-1G:
257842-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
3, 5-Bis (perfluorodecyl) phenylboronic acid as an easily recyclable direct amide condensation catalyst.
Ishihara K, et al.
Synlett, 2001(9), 1371-1374 (2001)
Synthesis of perfluorinated allylic compounds by radical allylation and their purification over fluorous reverse-phase silica.
Ryu I, et al.
Tetrahedron Letters, 42(5), 947-950 (2001)