Merck
P10402
Sigma-Aldrich
パーフルオロプロピルヨージド
98%
別名:
1-ヨードパーフルオロプロパン, ヘプタフルオロ-1-ヨードプロパン, ヘプタフルオロプロピルヨージド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3CF2CF2I
CAS番号:
分子量:
295.93
Beilstein:
1758822
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
7.08 psi ( 20 °C)
アッセイ
98%
含みます
copper as stabilizer
屈折率
n20/D 1.328 (lit.)
bp
41 °C (lit.)
密度
2.05 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
InChI
1S/C3F7I/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI Key
XTGYEAXBNRVNQU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P10402-VAR:
P10402-100G:
P10402-25G:4548173991290
P10402-BULK:
P10402-5G:4548173991306
文書ライブラリにアクセスする
D E Dodd et al.
Drug and chemical toxicology, 21(2), 137-149 (1998-05-23)
Trifluoroiodomethane (CF3I) and 1,1,2,2,3,3,3-heptafluoro-1-iodopropane (C3F7I) have been considered as replacement candidates for halon fire suppressants due to their excellent fire extinguishant capabilities and low ozone depletion potential compared to halon fire extinguishants in use currently. As part of the process