Merck
256943
Sigma-Aldrich
Ethylaluminum sesquichloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)3Al2Cl3
CAS番号:
分子量:
247.51
Beilstein:
4027369
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
bp
204 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
密度
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC[Al](Cl)Cl.CC[Al](Cl)CC
InChI
1S/3C2H5.2Al.3ClH/c3*1-2;;;;;/h3*1H2,2H3;;;3*1H/q;;;+1;+2;;;/p-3
InChI Key
LDXMUMPEDOQULK-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 1/4-turn bronze ball valve with a female 1/4" NPT outlet thread (Z122661) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove carbon steel plug that seals the outlet valve.
Compatible with the following:For instructions please refer to technical bulletin AL-136: The Aldrich Sure/Pac Cylinder System
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
セプタム インレット アダプター
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルキルアルミニウム
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
256943-1KG:
256943-100G:
256943-VAR:
256943-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xinxin Wang et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 45(45), 18313-18323 (2016-11-03)
Five examples of selectively fluorinated unsymmetrical diiminoacenaphthylenes, 1-[2,6-{(4-FC
Qaiser Mahmood et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(21), 6934-6947 (2017-05-16)
A new family of nickel halides (bromides Ni1-Ni5 and chlorides Ni6-Ni10) ligated by 1-(2,6-dibenzhydryl-4-nitrophenylimino)-2-(arylimino)acenaphthylene (Aryl = 2,6-Me