256234
256234-25G
¥7,080
1 of 10
Sigma-Aldrich
190675
4-メチル-5-チアゾールエタノール
123129
2-アミノチアゾール
146552
ベンジルトリエチルアンモニウムクロリド
139009
1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]ウンデカ-7-エン
683701
6,7-Dihydro-2-pentafluorophenyl-5H-pyrrolo[2,1-c]-1,2,4-triazolium tetrafluoroborate
P62003
2-ピリジンカルボキシアルデヒド
274240
2-アミノチオフェノール
BP444
176192
ボラン-テトラヒドロフラン錯体 溶液
345571
1,5,7-トリアザビシクロ[4.4.0]デカ-5-エン
200
98%
solid
142-144 °C (lit.)
[Cl-].Cc1c(CCO)sc[n+]1Cc2ccccc2
1S/C13H16NOS.ClH/c1-11-13(7-8-15)16-10-14(11)9-12-5-3-2-4-6-12;/h2-6,10,15H,7-9H2,1H3;1H/q+1;/p-1
IWSVLBKHBJGMAA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
有機分子触媒
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
256234-25G: 256234-BULK: 256234-5G: 256234-VAR: 256234-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 1
471283
トリエチルアミン