アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.550 (lit.)
bp
135 °C/7 mmHg (lit.)
溶解性
alcohol: soluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
diethyl ether/hexanes: soluble(lit.)
water: very soluble(lit.)
密度
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
Cc1ncsc1CCO
InChI
1S/C6H9NOS/c1-5-6(2-3-8)9-4-7-5/h4,8H,2-3H2,1H3
InChI Key
BKAWJIRCKVUVED-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
233.6 °F - closed cup
引火点(℃)
112 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
190675-BULK:
190675-100G:
190675-VAR:
190675-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック