254614
N-(フェニルセレノ)フタルイミド
technical grade
別名:
2-(Phenylseleno)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-Phenylselanylisoindole-1,3-dione, N-Phenylselenylphthalimide
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
technical grade
品質水準
mp
181-184 °C (lit.)
官能基
imide
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1N([Se]c2ccccc2)C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C14H9NO2Se/c16-13-11-8-4-5-9-12(11)14(17)15(13)18-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChI Key
TYZFQSLJTWPSDS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
- to selectively derivatize thiols for mass spectrometric analysis[1]
- to derivatize thiol peptides in protein digests[1]
- in L-prolinamide or pyrrolidine trifluoromethanesulfonamide promoted α-selenenylation reactions of aldehydes and ketones[2]
- for introducing PhSe into protected glycals[3], ketones[4], aldehydes[4], stannanes[5] and exocyclic alkenes[6]
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
254614-VAR:
254614-1G:4548173125190
254614-5G:4548173125213
254614-250MG:4548173125206
254614-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)