製品名
L-グルタチオン、酸化型 二ナトリウム塩, ≥98%, powder
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
不純物
ethanol, essentially free
色
white to off-white
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C([O-])=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H32N6O12S2.2Na/c21-9(19(35)36)1-3-13(27)25-11(17(33)23-5-15(29)30)7-39-40-8-12(18(34)24-6-16(31)32)26-14(28)4-2-10(22)20(37)38;;/h9-12H,1-8,21-22H2,(H,23,33)(H,24,34)(H,25,27)(H,26,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,35,36)(H,37,38);;/q;2*+1/p-2/t9-,10-,11-,12-;;/m0../s1
InChI Key
DRFILBXQKYDTFW-JIWRMXRASA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G4626-100MG:
G4626-250MG:
G4626-1G:
G4626-5G:
G4626-500MG:
2530126:
G4626-CP:
G4626PROC:
G4626-EW:
G4626-BULK:
G4626-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)