Merck
483761
Sigma-Aldrich
Boc-L-プロリナール
97%
別名:
(S)-N-Boc-ピロリジン-2-カルボキシアルデヒド, N-(tert-ブトキシカルボニル)-L-プロリナール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,910
¥11,910
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,910
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17NO3
CAS番号:
分子量:
199.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,910
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D −101°, c = 0.66 in chloroform
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
屈折率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
211 °C (lit.)
密度
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]C(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(11)7-12/h7-8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m0/s1
InChI Key
YDBPZCVWPFMBDH-QMMMGPOBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ノルセクリニン型アルカロイドやイサインディゴチジオン炭素骨格の鍵となるビルディングブロック[1][2]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
135.0 °F - closed cup
引火点(℃)
57.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
483761-VAR:
483761-1G:
483761-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 45, 2985-2985 (2004)
Ramon Alibés et al.
Organic letters, 6(11), 1813-1816 (2004-05-21)
The syntheses of securinine and (-)-allonorsecurinine have been achieved starting from easily available alpha-amino acid derivatives and using as key steps a RCM and a Heck reaction for the formation of rings D and C, respectively. [reaction: see text]