254320
254320-25G
¥26,100
出荷可能日2025年4月24日詳細
1 of 10
Sigma-Aldrich
733482
テルル化ビスマス(III)
244600
Cadmium selenide
777684
還元型酸化グラフェン
244627
硫化亜鉛
372870
塩化鉄(II)
244619
セレン化亜鉛
266418
テルル
8.03945
Iron(III) chloride
452882
水素化ホウ素ナトリウム
254266
Lead(II) telluride
deposition grade
100
99.99% trace metals basis
powder
−100 mesh
6.34 g/mL at 25 °C (lit.)
battery manufacturing
[Zn]=[Te]
1S/Te.Zn
NSRBDSZKIKAZHT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Chalcogenides
Energy Materials
Danger
Acute Tox. 2 Inhalation
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
劇物
第一種指定化学物質
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
254320-5G:4548173125145 254320-25G:4548173125138 254320-BULK: 254320-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 3
41785
ジミジウムブロミド
95372
ビスマス