Merck
41785
Sigma-Aldrich
ジミジウムブロミド
Dimidium bromide
BioReagent, suitable for fluorescence, ~95% (AT)
別名:
ジミジウムブロミド, トリパジン, フェナントリジニウム1553, 3,8-ジアミノ-5-メチル-6-フェニルフェナントリジニウムブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥31,500
1 G
¥71,200
¥31,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥31,500
1 G
¥71,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H18BrN3
CAS番号:
分子量:
380.28
Beilstein:
3809779
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
¥31,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
reagent
製品種目
BioReagent
アッセイ
~95% (AT)
フォーム
solid
mp
243-248 °C (lit.)
蛍光検出
λex 306 nm; λem 612 nm in 50 mM Tris pH 8.0 (DNA)
λex 480 (pH 7.6, low ionic strength)
適合性
suitable for fluorescence
SMILES記法
[Br-].C[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C20H17N3.BrH/c1-23-19-12-15(22)8-10-17(19)16-9-7-14(21)11-18(16)20(23)13-5-3-2-4-6-13;/h2-12,22H,21H2,1H3;1H
InChI Key
MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ジミジウムブロミドは、組織培養細胞など多くの生命体の核酸合成に作用することが知られている抗トリパノソーマ薬です。[1]
アプリケーション
ジミジウムブロミドは、塩基対の特異性に基づく天然DNAへの結合剤として使用されます。[2]核酸実験の蛍光剤として使用されます。
核酸に挿入されるプローブ。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
41785-VAR:
41785-250MG:
41785-1G:
41785-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nuclear transplantation studies of the action of dimidium bromide on amoebae.
S E Hawkins et al.
Nature, 222(5188), 86-87 (1969-04-05)
G Dougherty
The International journal of biochemistry, 14(6), 493-504 (1982-01-01)
1. The absorption spectrum of three phenanthridine drugs (ethidium, dimidium and prothidium bromide) bound to natural DNAs of differing G-C content were obtained using a novel mixing scheme and analysed according to the excluded site binding model. 2. Ethidium bromide
[Chemoprophylaxis of bovine trypanosomiasis T. congolense and T. vivax by phenathridinium S. 1553].
J DEOM
Annales de la Societe belge de medecine tropicale (1920), 30(1), 25-29 (1950-03-01)
T N Beliaeva et al.
Tsitologiia, 31(11), 1363-1368 (1989-11-01)
A natural DNA-intercalator plant benzo-c-phenanthridine alkaloid sanguinarine is more toxic for mouse transformed fibroblast L-cells in culture than synthetic DNA-intercalator ethidium bromide (EtB) and alkaloid berberine. Dimidium bromide is also an inhibitor of the L-cell growth. In assay conditions, growth
T P Mozhenok et al.
Tsitologiia, 40(6), 585-590 (1998-10-21)
Effect of DNA-intercalators ethidium bromide (EB, 0.005 and 0.015 mM) and dimidium bromide (DB, 0.005 and 0.010 mM) and antioxidative compounds acetylsalicylic acid (ASA, 0.05 and 0.50 mM) and beta-carotene (0.01, 0.02, 0.05 mM) on the phagosome-lysosome (P-L) fusion and
関連コンテンツ
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー