Merck
248037
Sigma-Aldrich
2,5-ジフルオロベンゾニトリル
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3CN
CAS番号:
分子量:
139.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
33-35 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc(F)c(c1)C#N
InChI
1S/C7H3F2N/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3H
InChI Key
OJTMHIMQUQOLJV-UHFFFAOYSA-N
詳細
Electronic transitions in 2,5-difluorobenzonitrile has been investigated by photoacoustic spectroscopy[1].
アプリケーション
2,5-Difluorobenzonitrile has been used in the preparation of dithiadiazolyl radicals[2].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
248037-BULK:
248037-VAR:
248037-1G:4548173124322
248037-5G:4548173124339
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Modification of molecular packing: crystal structures and magnetic properties of monomeric and dimeric difluorophenyl-1, 2, 3, 5-dithiadiazolyl radicals.
Banister AJ, et al.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 15, 2539-2542 (1997)
Two electronic transitions in the near-UV region of six isomeric difluorobenzonitriles-I.
Ramu K, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 49(2), 223-236 (1993)