Merck
W259306
Sigma-Aldrich
インドール
≥99%, FG
別名:
1H-ベンゾ[b]ピロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7N
CAS番号:
分子量:
117.15
FEMA番号:
2593
Beilstein:
107693
EC Number:
欧州評議会番号:
560
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
14.007
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥99%
不純物
≤250 ppm Hexane, residual (solvent)
bp
253-254 °C (lit.)
mp
51-54 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
pungent; floral; animal
SMILES記法
c1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9H
InChI Key
SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
インドールは緑茶の主要な香り成分の一つです。
生物化学的/生理学的作用
0.3~2 ppmで味覚を感じます。
その他情報
天然の存在:バ-レ-種葉タバコ、バタ-、コ-ヒ-、カツオブシ、卵、魚肉、麦芽、ラム、茶、ワイン。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
249.8 °F - closed cup
引火点(℃)
121 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W259306-100G:
W259306-BULK-K:
W259306-1KG:
W259306-10KG-K:4548173970936
W259306-SAMPLE-K:
W259306-25KG:
W259306-1KG-K:4548173970943
W259306-10KG:
W259306-25KG-K:4548173970950
W259306-VAR-K:
W259306-100G-K:4548173970929
W259306-SAMPLE:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Further Investigation of Flavor Constituents in Manufactured Green Tea
Yamanishi T, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 34(4), 599-608 (1970)
Hélène Gérard et al.
The Journal of organic chemistry, 78(18), 9233-9242 (2013-08-07)
The chemo-, regio-, and stereoselectivities of multicomponent [4 + 2]/[3 + 2] domino cycloaddition reactions involving nitroindole derivatives with vinylethers and acrylates are studied computationnally and compared to experimental results. In this process, the nitroarene first reacts as an electron-deficient
Sanjay Saikia et al.
Mycological research, 112(Pt 2), 184-199 (2008-02-12)
Indole-diterpenes are a structurally diverse group of secondary metabolites with a common cyclic diterpene backbone derived from geranylgeranyl diphosphate and an indole group derived from indole-3-glycerol phosphate. Different types and patterns of ring substitutions and ring stereochemistry generate this structural
Facile access to 3-acylindoles through palladium-catalyzed addition of indoles to nitriles: the one-pot synthesis of indenoindolones.
Yuanhong Ma et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(4), 1189-1193 (2012-12-15)
Total synthesis of the tremorgenic indole diterpene paspalinine.
Masaru Enomoto et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(51), 12833-12836 (2012-11-09)