Merck
W393899
Sigma-Aldrich
Nopol
≥98%, FG
別名:
10-Hydroxymethylene-2-pinene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H18O
CAS番号:
分子量:
166.26
FEMA番号:
3938
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
02.141
NACRES:
NA.05
官能:
balsamic; citrus; pine; sweet
グレード:
FG
Halal
Kosher
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
FG
Halal
Kosher
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
balsamic; citrus; pine; sweet
SMILES記法
OCCC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C11H18O/c1-11(2)9-4-3-8(5-6-12)10(11)7-9/h3,9-10,12H,4-7H2,1-2H3
InChI Key
ROKSAUSPJGWCSM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
W393899-1KG-K:
W393899-100G-K:
W393899-SAMPLE-K:
W393899-BULK-K:
W393899-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Europe offers an attractive and diverse marketplace for flavor formulation. Selling flavors in Europe means adherence in all regions to the EU requirements. Some elements of the EU regulation, such as the community list, may seem daunting, let’s clarify by walking through the requirements