アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.415 (lit.)
bp
97 °C/50 mmHg (lit.)
mp
20-21 °C (lit.)
密度
1.511 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Oc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F6O/c9-7(10,11)4-1-5(8(12,13)14)3-6(15)2-4/h1-3,15H
InChI Key
ODSXJQYJADZFJX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
247081-BULK:
247081-VAR:
247081-1G:
247081-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック