Merck
536083
Sigma-Aldrich
3,5-ビス(トリフルオロメチル)ベンゼンチオール
97%
別名:
3,5-ビス(トリフルオロメチル)チオフェノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥10,200
10 ML
¥52,600
¥10,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥10,200
10 ML
¥52,600
About This Item
化学式:
(CF3)2C6H3SH
CAS番号:
分子量:
246.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
167 °C (lit.)
密度
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc(S)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F6S/c9-7(10,11)4-1-5(8(12,13)14)3-6(15)2-4/h1-3,15H
InChI Key
KCAQWPZIMLLEAF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
150.1 °F - closed cup
引火点(℃)
65.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
536083-VAR:
536083-1ML:
536083-10ML:
536083-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Suhailah S Al-Jameel et al.
World journal of microbiology & biotechnology, 34(4), 52-52 (2018-03-20)
Hay synthesis of a novel series of symmetrically tetra-substituted thiophenyl zinc(II)phthalocyanines (RS)4ZnPcs 4a-c was reported. Their novel 4-thiophenyl-phthalonitriles precursors 3(a-c) were synthesized from their substituted thiophenols 2(a-c). They were screened for their in-vitro antitumor activity on Human lung adenocarcinoma (A549)
Elzbieta Stepula et al.
ACS applied materials & interfaces, 12(29), 32321-32327 (2020-06-24)
There is an urgent clinical need for multicolor imaging of single cancer cells (no ensemble averaging) for identifying heterogenous expression of predictive biomarkers. Specifically, the comprehensive characterization of single disseminated tumor cells (sDTCs) responsible for metastatic relapse is the key