アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
147-148 °C (lit.)
mp
45-46 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Oc1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11/h1-4,11H
InChI Key
ZOQOPXVJANRGJZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
219797-1G:
219797-VAR:
219797-500MG:
219797-BULK:
アクティブなフィルタ