Merck
245976
Sigma-Aldrich
2,4,6-トリ-tert-ブチルピリジン
99%
別名:
2,4,6-Tris(1,1-dimethylethyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥46,800
¥46,800
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥46,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H29N
CAS番号:
分子量:
247.42
Beilstein:
1620027
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥46,800
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
bp
115-120 °C/20 mmHg (lit.)
mp
67-71 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)c1cc(nc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C17H29N/c1-15(2,3)12-10-13(16(4,5)6)18-14(11-12)17(7,8)9/h10-11H,1-9H3
InChI Key
IDOFMGSESVXXQI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,4,6-トリ-tert-ブチルピリジンはインドールトリフロンの合成で使用されました。[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
245976-1G:
245976-VAR:
245976-BULK:
245976-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
[Naming of a child].
Y Endo
Josanpu zasshi = The Japanese journal for midwife, 32(1), 55-55 (1978-01-01)