反応適合性
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
パラメーター
temperature sensitive
mp
60 °C (dec.) (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Ni].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.Ni/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;/b2*2-1-,8-7-;
InChI Key
JRTIUDXYIUKIIE-KZUMESAESA-N
アプリケーション
- 酸化的付加反応
以下の触媒です。
- ケトンとクロロアレーンの不斉α-アリール化およびヘテロアリール化
- クロスカップリング反応
- 二酸化炭素環境下におけるアレニルアルデヒドの位置選択的および立体選択的カルボキシル化/環化
- ホモプロパルギルアルコールのメチルカルボキシル化
- 立体選択的なホウ素化ケトン-ジエンカップリング
- 内部アルキンを持つベンズアミドの環化付加
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
244988-BULK:
244988-VAR:
244988-2G-BULK:
244988-2G:4548173293943
244988-10G:
244988-50G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Effective Csp2- and Csp-hybridized coupling reactions established for catalysis, expanding to multi-step Csp3-coupling.
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.