スキップする
09286
チオフェノール
analytical standard
別名:
フェニルメルカプタン, ベンゼンチオール
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 mL
カートの在庫状況を確認する
¥44,300
この商品について
化学式:
C6H5SH
CAS番号:
分子量:
110.18
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-635-3
Beilstein/REAXYS Number:
506523
MDL number:
¥44,300
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.8 (vs air)
vapor pressure
1.4 mmHg ( 20 °C)
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.588 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
density
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
RMVRSNDYEFQCLF-UHFFFAOYSA-N
General description
Thiophenol is an organosulfur compound, which is used as a raw material for the syntheses of pesticides, polymers, and pharmaceuticals.
Application
Thiophenol may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in water samples using chromatography techniques.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
8.08159T32808240249
Thiophenol for synthesis
Sigma-Aldrich
8.08159
Thiophenol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under チオフェノール
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
122.0 °F - closed cup
flash_point_c
50 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物
pdsc
第4類:引火性液体 + 第二石油類 + 危険等級III + 非水溶性液体
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)