蒸気密度
3.81 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 132 °C)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
930 °F
bp
285 °C (lit.)
mp
172-175 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
InChI Key
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
329.0 °F - closed cup
引火点(℃)
165 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
240125-250G:
240125-BULK:
240125-1KG:
240125-50G:
試験成績書(COA)