516705
o-Phenanthroline
A metal chelating agent that prevents the induction of chromosomal aberrations in streptozotocin-treated cells.
別名:
o-Phenanthroline, 1,10-Phenanthroline Monohydrate
詳細
Merck USA index - 14, 7214
アッセイ
≥99% (titration)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
white to cream
溶解性
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
water: 3 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
SMILES記法
n1c2c3ncccc3ccc2ccc1.O
InChI
1S/C12H8N2.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;/h1-8H;1H2
InChI Key
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Metalloprotease inhibitor
包装
警告
その他情報
Bolzan, A.D., et al. 2000. Mutat. Res.447, 221.
Wang, Y., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 33043.
Harayama, T., et al. 1999. Jpn. J. Can. Res.90, 942.
Krane, S.M., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 28509.
Uhm, J.H., et al. 1996. Clin. Exp. Metastasis14, 421.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
516705-500MG:
516705-MG:
試験成績書(COA)