Merck
235229
Sigma-Aldrich
ジクロロ亜リン酸メチル
technical grade
別名:
メチルホスホロジクロリダイト
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥11,300
50 G
¥53,700
¥11,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥11,300
50 G
¥53,700
About This Item
化学式:
CH3OPCl2
CAS番号:
分子量:
132.91
Beilstein:
1697452
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
93-95 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
密度
1.376 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
COP(Cl)Cl
InChI
1S/CH3Cl2OP/c1-4-5(2)3/h1H3
InChI Key
HCSDJECSMANTCX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
スルフェニルクロリドからホスホロジクロリドチオア-トの合成[1]や、キラルアミノアルコ-ルからオキサザホスホリナンの合成[2]に用いられています。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
235229-5G:
235229-10G:
235229-BULK:
235229-VAR:
235229-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T Tanaka et al.
Nucleic acids research, 10(10), 3249-3260 (1982-05-25)
A simple procedure is described for synthesis of oligonucleotides by phosphate chemistry. Chains can be constructed rapidly with minimal equipment (a syringe and reagent bottles). The method is illustrated by synthesis of d-TGCAGGTT. Pertinent supporting data on the effect of
Synthetic Communications, 22, 289-289 (1992)
Nanyan Fu et al.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 12(4), 303-309 (2005-10-26)
A direct method for the preparation of phosphonamidate- and phosphonate-linked phosphonopeptides has been developed. Using this method, both phosphonopeptides were prepared in acceptable yields directly from simple and commercially available chemicals in one-pot reactions of benzyl carbamate, aldehydes, and methyl
Synthesis and enantioselective aldol reaction of a chiral 2-oxo-2-propionyl-1, 3, 2-oxazaphosphorinane.
Gordon NJ and Evans Jr SA.
The Journal of Organic Chemistry, 58(20), 5295-5297 (1993)
Liming Zhang et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(41), 13190-13191 (2004-10-14)
A highly efficient, two-step sequence method for the deoxygenation of hydroxyl groups has been developed. The method involves the preparation of the 2-(2-iodophenyl)ethyl methyl phosphite derivative of an alcohol using methyl dichlorophosphite and 2-(2-iodophenyl)ethanol. Treatment of the phosphite intermediate with