アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
153-155 °C (lit.)
56-57.5 °C/30 mmHg (lit.)
密度
1.089 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOP(Cl)OCC
InChI
1S/C4H10ClO2P/c1-3-6-8(5)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
TXHWYSOQHNMOOU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Diethyl chlorophosphite can be used as a:
- Reducing agent for the reduction of nitro compounds to the corresponding amines.
- Deoxygenating agent to reduce pyridine N-oxide to pyridine.
- Reagent in the conversion of aldoximes to nitriles via dehydration.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
33.8 °F - closed cup
引火点(℃)
1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
D91659-100G:
D91659-BULK:
D91659-VAR:
D91659-5G:
D91659-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック