Merck
234273
Sigma-Aldrich
trans,trans,trans-1,5,9-シクロドデカトリエン
99%
別名:
(1E,5E,9E)-1,5,9-Cyclododecatriene, (1E,5E,9E)-Cyclododeca-1,5,9-triene, (E,E,E)-1,5,9-Cyclododecatriene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥50,330
¥50,330
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥50,330
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18
CAS番号:
分子量:
162.27
Beilstein:
969880
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥50,330
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
bp
237-238 °C (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
SMILES記法
C1C\C=C\CC\C=C\CC\C=C\1
InChI
1S/C12H18/c1-2-4-6-8-10-12-11-9-7-5-3-1/h1-2,7-10H,3-6,11-12H2/b2-1+,9-7+,10-8+
InChI Key
ZOLLIQAKMYWTBR-FFWAUJBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
trans,trans,trans-1,5,9-Cyclododecatriene (ttt-cdt) acts as ligand and forms rare copper complexes[1]. Photorearrangements of CuCl complexes of ttt-cdt has been investigated[2].
アプリケーション
trans,trans,trans-1,5,9-Cyclododecatriene has been used in the construction of building block for the synthesis of potent antitumor annonaceous acetogenin (+)-parviflorin[3].
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
234273-VAR:
234273-5G:
234273-25G:
234273-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Highly efficient synthesis of the potent antitumor annonaceous acetogenin (+)-parviflorin.
Hoye TR and Ye Z.
Journal of the American Chemical Society, 118(7), 1801-1802 (1996)
Mauro Fianchini et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (12)(12), 2085-2087 (2009-03-11)
Two rare copper complexes, a tri-alkene adduct [Cu(ttt-cdt)(FSbF(5))] and a non-classical carbon monoxide complex [Cu(ttt-cdt)(CO)][SbF(6)] with a high CO stretching frequency ([small nu, Greek, macron](CO) = 2160 cm(-1)), have been isolated using trans,trans,trans-1,5,9-cyclododecatriene (ttt-cdt) ligand.
Photorearrangements of CuCl complexes of 1, 5, 9-cyclododecatrienes: wavelength dependence.
Chow YL, et al.
Organometallics, 6(5), 1126-1129 (1987)