Merck
111406
Sigma-Aldrich
ビニルシクロヘキサン
97%
別名:
シクロヘキシルエチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11CH=CH2
CAS番号:
分子量:
110.20
Beilstein:
1304663
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
128 °C (lit.)
密度
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=CC1CCCCC1
InChI
1S/C8H14/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2,8H,1,3-7H2
InChI Key
LDLDYFCCDKENPD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
69.8 °F - closed cup
引火点(℃)
21 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
111406-VAR:
111406-BULK:
111406-25G:
111406-5G:
試験成績書(COA)