アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.495 (lit.)
bp
205-206 °C (lit.)
密度
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(C)cc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H18/c1-9-6-10(2)8-11(7-9)12(3,4)5/h6-8H,1-5H3
InChI Key
FZSPYHREEHYLCB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
233587-VAR:
233587-100G:
233587-BULK:
233587-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック