Merck
225371
Sigma-Aldrich
1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン
99%
別名:
2,5-ジクロロニトロベンゼン, ニトロ-p-ジクロロベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥5,270
¥5,270
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥5,270
About This Item
化学式:
Cl2C6H3NO2
CAS番号:
分子量:
192.00
Beilstein:
778109
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,270
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気密度
6.6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
99%
フォーム
solid
expl. lim.
9.2 %
bp
266-269 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H
InChI Key
RZKKOBGFCAHLCZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
275.0 °F
引火点(℃)
135 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
225371-100G:
225371-5G:
225371-VAR:
225371-BULK:
225371-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Z C Jin et al.
Zhonghua yu fang yi xue za zhi [Chinese journal of preventive medicine], 25(5), 292-295 (1991-09-01)
The plasmid pSK1002 carrying the fused gene umuC'-'lacZ could increase the number of revertants induced by methyl methanesulfonate (MMS) and 4-nitroquinoline-1-oxide (4NQO) in S. typhimurium LT2 TA 1535(his-). Maximum revertants were 4.35 and 3.96 times that of the controls without
Z C Jin et al.
Mutation research, 264(1), 1-5 (1991-09-01)
The plasmid pSK1002 (umuC'-'lacZ) could increase the number of revertants induced by methyl methanesulfonate (MMS) and 4-nitroquinoline-N-oxide (4NQO) in Salmonella typhimurium TA 1535 (his-). The values induced by N-methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine (MNNG) were not different irrespective of the presence or absence of