Merck
254703
Sigma-Aldrich
2-Methoxybenzoyl chloride
97%
別名:
o-Anisoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥3,120
25 G
¥8,480
¥3,120
出荷可能日2025年4月08日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥3,120
25 G
¥8,480
About This Item
化学式:
CH3OC6H4COCl
CAS番号:
分子量:
170.59
Beilstein:
607605
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,120
出荷可能日2025年4月08日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.572 (lit.)
bp
128-129 °C/8 mmHg (lit.)
密度
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
SMILES記法
COc1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3
InChI Key
RZNHSEZOLFEFGB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-Methoxybenzoyl chloride has been used in preparation of:
  • 2-methoxybenzoyl-ferrocene Friedel Crafts reaction with ferrocene[1]
  • 2-methoxybenzoyl phosphate[2]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
254703-25G:
254703-25ML:
254703-BULK:
254703-5G:
254703-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ferrocenes. IV. Hydroxybenzoylferrocenes and Ethyl Ferrocenecarboxylates1, 2.
SCHAAF RL.
The Journal of Organic Chemistry, 27(1), 107-111 (1962)
P Paoli et al.
Experientia, 51(1), 57-62 (1995-01-15)
A new aromatic acyl phosphate, 2-methoxybenzoyl phosphate, has been synthesized. The compound shows an intrinsic fluorescence; it displays an intense emission band at 390 nm upon excitation in the near UV region. This band practically disappears after hydrolysis of the
Ataf Ali Altaf et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(34), 11769-11781 (2018-08-18)
Twenty-three compounds in two series of ferrocene-based anilides, with the general formula C5H5-Fe-C5H4-C6H4-NH-CO-C6H4-R (where R = H, F, Cl, CH3 and OCH3), have been successfully synthesized. The compounds were characterized by elemental analysis and FTIR, 1H NMR and 13C NMR