Merck
228052
Sigma-Aldrich
Methylphosphonic dichloride
98%
別名:
ジクロロメチルホスフィン オキシド, メチルホスホノジクロリド酸, 二塩化メチルホスホニル, 塩化メタンホスホニル, 塩化メチルホスホニル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3P(O)Cl2
CAS番号:
分子量:
132.91
Beilstein:
1071305
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品228052は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
蒸気圧
760 mmHg ( 163 °C)
アッセイ
98%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
bp
163 °C (lit.)
mp
35-37 °C
密度
1.468 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/CH3Cl2OP/c1-5(2,3)4/h1H3
InChI Key
SCLFRABIDYGTAZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Undergoes condensation reactions with aminobenzenes[1][2] and alcohols.[3]
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
228052-1G:4548173120034
228052-5G:4548173120058
228052-25G:4548173120041
228052-BULK:
228052-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J Rahil et al.
Biochemistry, 32(40), 10763-10772 (1993-10-12)
Four phosphonamidates were synthesized as potential beta-lactamase inhibitors. Three were methanephosphonamidates [CH3PO2-NHR/Ar, where R/Ar = 4-methoxybenzyl (3a), phenyl (3b), and m-nitrophenyl (3c)], while the fourth, PhCH2OCONHCH2PO2-NHPh (2a), also contained a beta-lactamase active site-directed amido side chain. The pH-rate profiles for
Helvetica Chimica Acta, 75, 2520-2520 (1992)
Yasuo Seto et al.
Journal of chromatography. A, 1501, 99-106 (2017-04-25)
A target analysis method for the sensitive and discriminative determination of the nerve agent hydrolysis products alkyl methylphosphonic acids as their tert-butyldimethylsilyl (TBDMS) derivatives was developed using a combination of selectable one- and two-dimensional (
Synthetic Communications, 23, 2273-2273 (1993)
Tomohide Kondo et al.
Forensic science international, 291, 23-38 (2018-08-21)
The Raman spectra of twenty-two chemical warfare agents (CWAs) were measured: eleven nerve agents and their precursor, five blister agents, three lachrymators, one choking agent, and one vomit agent, in liquid or solid state in colorless transparent vials were analyzed