製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
形状
powder
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
138-145 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C12H22N6OP.F6P/c1-15(2)20(16(3)4,17(5)6)19-18-12-10-8-7-9-11(12)13-14-18;1-7(2,3,4,5)6/h7-10H,1-6H3;/q+1;-1
InChI Key
MGEVGECQZUIPSV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents Literature references
[1] B. Castro, et al. (1975) Tetrahedron Lett., 16, 1219.
[2] B. Castro, et al. (1976) Synthesis, 751.
[3] B. Castro, et al. (1977) Synthesis, 413.
[4] B. Castro, et al. (1977) J. Chem. Res. (S), 182.
[5] P. Rivaille, et al. (1980) Tetrahedron, 36, 3413.
[6] D. L. Nguyen, et al. (1985) J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 1025.
[7] D. L. Nguyen, et al. (1987) J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 1915.
[8] A. Fournier, et al. (1988) Int. J. Peptide Protein Res., 31, 86 and 231.
[9] J.-P. Briand, et al. (1989) Pept. Res., 2, 381.
[10] A. Fournier, et al. (1989) Int. J. Peptide Protein Res., 33, 133.
[11] D. L. Nguyen, et al. (1989) Biochem. Biophys. Res. Commun., 162, 1425.
[12] W. K. Rule, et al. in ′Peptides 1988, Proc. 20th European Peptide Symposium′, G. Jung & E. Bayer (Eds), Walter de Gruyter, Berlin, 1989, pp. 238.
[13] M. Forest, et al. (1990) Int. J. Peptide Protein Res., 35, 89.
[14] R. Seyer, et al. (1990) Int. J. Peptide Protein Res., 35, 465.
[15] H. Gausepohl, et al. in ′Innovation & Perspectives in Solid Phase Synthesis, 2nd International Symposium′, R. Epton (Eds), Intercept UK Ltd., Andover, 1993, pp. 387.
[16] R. P. McGeary (1998) Tetrahedron Lett., 39, 3319.
関連事項
アナリシスノート
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (0.6 mmole in 1 ml DMF): clearly soluble
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Novabiochem®ブランドは、in situ活性化のための高品質のカップリング試薬を幅広く提供しています。In situ活性化剤はハンドリングしやすく、立体障害のあるアミノ酸でも反応が速く、一般に副反応が起きにくいことから広く用いられています。
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.