Merck
12804
Sigma-Aldrich
O-(ベンゾトリアゾール-1-イル)-N,N,N′,N′-テトラメチルウロニウム ヘキサフルオロホスファート
≥98.0% (T), for peptide synthesis
別名:
N,N,N′,N′-テトラメチル-O-(1H-ベンゾトリアゾール-1-イル)ウロニウムヘキサフルオロホスファート, HBTU
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16F6N5OP
CAS番号:
分子量:
379.24
Beilstein:
7328329
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品名
O-(ベンゾトリアゾール-1-イル)-N,N,N′,N′-テトラメチルウロニウム ヘキサフルオロホスファート, ≥98.0% (T)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (T)
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
mp
200 °C (dec.) (lit.)
溶解性
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)C(\On1nnc2ccccc12)=[N+](/C)C
InChI
1S/C11H16N5O.F6P/c1-14(2)11(15(3)4)17-16-10-8-6-5-7-9(10)12-13-16;1-7(2,3,4,5)6/h5-8H,1-4H3;/q+1;-1
InChI Key
UQYZFNUUOSSNKT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
HBTUは、Fmocベースの固相ペプチド合成に使用されるペプチドカップリング剤です。
アプリケーション
HBTUは、ペプチド合成用のペプチドカップリング剤です。これは、標準的なFmoc-ベースの固相ペプチド合成(SPPS)プロトコルにおいても使用されています。
最近の研究では、このカップリング剤の結晶ならびに溶液構造がグアニジニウム N-オキシドであり、ウロニウム化合物ではないことが示されています。ペプチド合成のカップリング試薬の利点は以下のとおりです:非常に少ないラセミ化、シンプルな反応条件、非常に短い反応時間、および高い収率。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
12804-BULK-F:
12804-25G:
12804-1G-F:
12804-VAR-F:
12804-5G:
12804-5G-F:
12804-25G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
L P Miranda et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 96(4), 1181-1186 (1999-02-17)
The chemical synthesis of peptides and small proteins is a powerful complementary strategy to recombinant protein overexpression and is widely used in structural biology, immunology, protein engineering, and biomedical research. Despite considerable improvements in the fidelity of peptide chain assembly
The uronium/guanidinium peptide coupling reagents: finally the true uronium salts.
Carpino LA, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 41(3), 441-445 (2002)
Hiroshi Wada et al.
PloS one, 13(7), e0199249-e0199249 (2018-07-04)
Recently, many autologous tumor antigens have been examined for their potential use in cancer immunotherapy. However, the success of cancer vaccines in clinical trials has been limited, partly because of the limitations of using single, short peptides in most attempts.
Héloise Boullet et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(9) (2019-05-06)
Antimicrobial peptides (AMPs) are considered as potential therapeutic sources of future antibiotics because of their broad-spectrum activities and alternative mechanisms of action compared to conventional antibiotics. Although AMPs present considerable advantages over conventional antibiotics, their clinical and commercial development still
Mark Lommel et al.
Scientific reports, 8(1), 11753-11753 (2018-08-08)
Thrombospondins (TSPs) are multidomain glycoproteins with complex matricellular functions in tissue homeostasis and remodeling. We describe a novel role of TSP as a Wnt signaling target in the basal eumetazoan Hydra. Proteome analysis identified Hydra magnipapillata TSP (HmTSP) as a