Merck
15140
Sigma-Aldrich
ビス(2-オキソ-3-オキサゾリジニル)ホスフィン酸クロリド
≥97.0% (AT)
別名:
BOP-Cl, リン酸ビス(2-オキソオキサゾリジド)クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,130
25 G
¥35,100
¥9,130
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,130
25 G
¥35,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8ClN2O5P
CAS番号:
分子量:
254.56
Beilstein:
3654596
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,130
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥97.0% (AT)
フォーム
solid
mp
191 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
ClP(=O)(N1CCOC1=O)N2CCOC2=O
InChI
1S/C6H8ClN2O5P/c7-15(12,8-1-3-13-5(8)10)9-2-4-14-6(9)11/h1-4H2
InChI Key
KLDLRDSRCMJKGM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride was used in the preparation of hexadepsipeptide[1].
その他情報
カルボキシル基の活性化や、アミド[2][3]、エステル[4]、ペプチド[5]の合成に用いる試薬です。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
15140-5G:
15140-25G:
15140-INTR:
15140-BULK:
15140-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yanjie Xu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 10(1), 259-264 (2007-11-17)
Hexadepsipeptide 2, the precursor of Hirsutellide A (1), was synthesized in an overall yield of 45% from N-Boc-Me-Gly via three coupling reactions using dicyclohexylcarbodiimide (DCC), O-(7-azabenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyl- uronium hexafluorophosphate (HATU) and bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride (BOP-Cl), respectively.
R.D. Tung et al.
Journal of the American Chemical Society, 107, 4342-4342 (1985)
E.J. Corey et al.
Journal of the American Chemical Society, 104, 6818-6818 (1982)
S. Danishefsky et al
Tetrahedron Letters, 25, 4203-4203 (1984)
J. Cabre et al.
Synthesis, 413-413 (1984)